Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Argento solfato 10 g/l in sulphuric acid for COD determination, Supelco®
Argento solfato 10 g/l in sulphuric acid for COD determination, Supelco®
Nome del fornitore:  Merck
Certificati
undefined
Argento solfato 10 g/l in sulphuric acid for COD determination, Supelco®
Nome del fornitore:  Merck
Certificati
Vendita a tempo limitato
Gli articoli selezionati di seguito sono attualmente in vendita
Risultati dei test sulle specifiche
  • Solubility:
    (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
  • Density:
    1.84 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    (H2O, 20 °C) strongly acid
  • Hazard Class:
    8
  • Hazard Class Description:
    Corrosive material
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lotto
Frequently Bought Together