Argento nitrato 1 mol/l (1 N) in soluzione acquosa, Titripur® soluzione volumetrica, Supelco®
1.09080.1000
: Merck
:
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:1 L
- Seq:5037
:
:169.87 g/mol
:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:231-853-9
:1760
:GHS05
:GHS09
:Ambiente
:7761-88-8
:AgNO₃
:MFCD00003414