Iodio 0.5 mol/l (1 N) in soluzione acquosa, Titripur® soluzione volumetrica, Supelco®
Catalog # 1.09098.1000
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:253.81 g/mol
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:231-442-4
UN:3264
:GHS08
Storage Temperature:Ambiente
CAS Number:7553-56-2
Formula:I₂
MDL Number:MFCD00011355