Sodio tiosolfato 0.01 mol/l (0.01 N) in soluzione acquosa, VOLUSOL® soluzione volumetrica
309337.1000
:
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
- NIST traceable:Confirmed
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.00998 - 0.01002 mol/l
: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
:
:158.11 g/mol
:100
:48
:Ambiente
:231-867-5
:7772-98-7
:Na₂S₂O₃
:MFCD00003499
:12,08844