ContactUsLinkComponent
Sodio dodecile solfato (SDS) 100 g/l in soluzione acquosa, AccuGENE®
Sodio dodecile solfato (SDS) 100 g/l in soluzione acquosa, AccuGENE®
Catalog # 733-1637
Supplier:  LONZA
CAS Number:  
undefined
Sodio dodecile solfato (SDS) 100 g/l in soluzione acquosa, AccuGENE®
Catalog # 733-1637
Supplier:  LONZA
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
About this item
 :
 :288.38 g/mol
Density:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:205-788-1
CAS Number:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL Number:MFCD00036175