Orders LinkContactUsLinkComponent
IPASEPT® 70, γ-irradiata
IPASEPT® 70, γ-irradiata
IPASEPT® 70, sterile, Flacone spray, 6x1l
Codice catalogo 94006.1016
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
IPASEPT® 70, γ-irradiata
Codice catalogo 94006.1016
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
IPASEPT® 70, γ-irradiata
IPASEPT® 70, sterile, Flacone spray, 6x1l
Price
SFr. 316.00
Log in per disponibilità
1 * 6 L
Product Details & Documents
Alcol isopropilico Ph. Eur. 70% V/V con acqua purificata Ph.Eur. 30% V/V, filtrato a 0,2 μm.
  • Sterilisation by gamma-irradiation
  • Sterility Assurance Level 10⁻⁶
  • Confezionato in condizioni GMP in camera bianca ISO di classe 7
  • Certificato di analisi disponibile per ogni lotto
  • Flusso indirizzabile per applicazioni accurate o nebulizzazione ampia per la copertura di aree estese
Nebulizzatore per la pulizia delle superfici,con o senza panni. Ideale anche per pulire le mani dopo aver indossato i guanti, prima di accedere alle camere bianche. Ideale per la pulizia degli accessi di ambienti controllati.
Biocide. Disinfectant.
 : Caution: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Specifiche
  • Descrizione:
    IPASEPT® 70, sterile
  • Confezione:
    Flacone spray, 6x1l