Acido acetico 80% ≥80%, TECHNICAL
20119.368
:
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:5 L
- Seq:5190
- Assay:78 - 82 %
- Density (20/4):1.068 - 1.070
:
:60.05 g/mol
:Ambiente
:200-580-7
:2790
:8,II
:GHS05
:64-19-7
:H₃CCOOH
:MFCD00036152