Acido acetico 60%, TECHNICAL
Codice catalogo 20127.366
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:5 L
- Seq:5190
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay:59 - 61 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:60.05 g/mol
Densità:1.06
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-580-7
UN:2790
ADR:8,II
:GHS05
Numero CAS:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
Numero MDL:MFCD00036152