ContactUsLinkComponent
EDTA sale bisodico 0.01 mol/l (0.02 N) in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EDTA sale bisodico 0.01 mol/l (0.02 N) in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Catalog # 7613.1000
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
EDTA sale bisodico 0.01 mol/l (0.02 N) in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Catalog # 7613.1000
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Molarity:
    0.0099 - 0.0101
Specification Test Results
About this item
 :
 :336.21 g/mol
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:205-358-3
CAS Number:139-33-3
Formula:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL Number:MFCD00070672