Acido ossalico 0.5 mol/l (1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
30086.293
:
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.499 - 0.501 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
:
:90.04 g/mol
:Ambiente
:205-634-3
:8,III
:144-62-7
:C₂H₂O₄
:MFCD00002573