ContactUsLinkComponent
Acido ossalico 0.1 M (COOH)2 (0.2N) ≥98% soluzione volumetrica, Fluka™
Acido ossalico 0.1 M (COOH)2 (0.2N) ≥98% soluzione volumetrica, Fluka™
Codice catalogo 34287-1L
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
Acido ossalico 0.1 M (COOH)2 (0.2N) ≥98% soluzione volumetrica, Fluka™
Codice catalogo 34287-1L
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Factor:
    0.999 - 1.001
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :90.04 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-791-2
ADR:8,III
Numero CAS:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
Numero MDL:MFCD00002573