Acido ossalico 0.05 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Codice catalogo 30093.297
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.0499 - 0.0501 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:90.04 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:205-634-3
ADR:8,III
Numero CAS:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
Numero MDL:MFCD00002573