ContactUsLinkComponent
Acido ossalico concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N), Titrisol®, Supelco®
Corrosivo
Acido ossalico concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N), Titrisol®, Supelco®
Codice catalogo 1.09965.0001
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Corrosivo
Acido ossalico concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N), Titrisol®, Supelco®
Codice catalogo 1.09965.0001
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Ampolla in plastica
  • Conf:
    1 Ampoul
  • Seq:
    0501
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Density:
    1.02 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    1 (H2O, 20 °C)
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :90.04 g/mol
ADR:8,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:205-634-3
 :GHS05
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
Numero MDL:MFCD00002573