Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Acido ossalico 0.05 M (COOH)2 (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
  35294-1L
 :  
Acido ossalico 0.05 M (COOH)2 (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
  35294-1L
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Factor:
    0.999 - 1.001
 :
 :90.04 g/mol
 :100 °C
 :1 g/cm³
 :Ambiente
 :231-791-2
 :8,III
 :144-62-7
 :C₂H₂O₄
 :MFCD00002573