Acido ossalico concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Codice catalogo 4665.
Nome del fornitore: Avantor
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:210 mL
- Seq:2545
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Titer (N):0.0998-0.1002
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:90.04 g/mol
ADR:8,III
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
EINECS:205-634-3
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
Numero MDL:MFCD00002573