SFr. 0.00
Auftragserfassung
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Acido ossalico
Acido ossalico 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Acido ossalico 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
35622.K2
:
Thermo Fisher Scientific
:
Acido ossalico 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
35622.K2
:
Thermo Fisher Scientific
:
Tipo di conf.:
Glass bottle
Conf:
1 L
Seq:
5037
:
:
90.04 g/mol
:
Ambiente
:
205-634-3
:
8,III
:
144-62-7
:
C₂H₂O₄
:
MFCD00002573