ContactUsLinkComponent
Acido acetico 0.1 M CH3COOH (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Acido acetico 0.1 M CH3COOH (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Catalog # 34254-1L
CAS Number:  
undefined
Acido acetico 0.1 M CH3COOH (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Catalog # 34254-1L
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.998 - 1.002
Specification Test Results
About this item
 :
 :60.05 g/mol
Density:1,00 g/cm³
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:200-580-7
CAS Number:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
MDL Number:MFCD00036152