5-Hydroxy-DL-tryptophan
100 µl
Codice catalogo CHMCMAB5462
Nome del fornitore: Chemicon
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: DL-5-Hydroxytryptophan, 2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
- Numero CAS:56-69-9
- Formula:C₁₁H₁₂N₂O₃
- Numero MDL:MFCD00005651
- Molecular Weight:220.23 g/mol
- IndexMerck:13,04873
- Punto di fusione:301 °C
- Densità:1,405 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:200-284-8
Specifiche
Specifiche
- Conf:100 µl



