DL-Malic acid, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, FCC, E296, SAFC®
1.00383.9025
:
- Tipo di conf.:Scatola di Cartone
- Conf:25 kg
- Seq:4283
:
:134.09 g/mol
:13,05730
:306 °C (1013 hPa)
:131…132 °C
:1.601 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:230-022-8
:GHS07
:6915-15-7
:617-48-1
:HOOCCH(OH)CH₂COOH
:MFCD00064212