DL-Cysteine
Bottiglia di vetro, 25 g
Codice catalogo MOLE42875416
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
DL-Cysteine
Codice catalogo MOLE42875416
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 3374-22-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-DL-Cys-OH, (±)-Cysteine
- Numero CAS:3374-22-9
- Formula:C₃H₇NO₂S
- Numero MDL:MFCD00004881
- Molecular Weight:121.16 g/mol
- IndexMerck:12,02850
- Punto di ebollizione:254 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:115 °C
- Densità:1,441 g/cm³ (25 °C)
- :Density: 1.441 g/cm³ (25 °C)
- EINECS:222-160-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g