ContactUsLinkComponent
Diclorometano, anidro (max. 0,01% H2O) ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR® per sintesi
  23349.363
 :  
undefined
Diclorometano, anidro (max. 0,01% H2O) ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR® per sintesi
  23349.363
 :  
  • Tipo di conf.:
    Bottiglie in HDPE fluorinato
  • Conf:
    5 L
  • Seq:
    5190
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Evaporation residue:
    Max. 50 ppm
  • Water:
    Max. 100 ppm
 :
 :84.93 g/mol
 :12,06140
 :39.8 °C (1013 hPa)
 :–95 °C
 :1.322 g/cm³ (20 °C)
 :Ambiente
 :200-838-9
 :1593
 :6.1,III
 :Stabilised with ethanol 0.1 %
 :01-2119480404-41
 :GHS08
 :GHS07
 :75-09-2
 :CH₂Cl₂
 :MFCD00000881