Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-Linalolo, Supelco®
bottiglia in vetro, 1 mL
  51782-1ML
 :   Merck
(±)-Linalolo, Supelco®
  51782-1ML
 :  Merck
 :  78-70-6
(±)-Linalolo, Supelco®
(±)-Linalolo, Supelco®
bottiglia in vetro, 1 mL
 :  78-70-6
SFr. 199.00
1 * 1 mL
 :  (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
  •  :78-70-6
  •  :C₁₀H₁₈O
  •  :MFCD00008906
  •  :154.25 g/mol
  •  :13,05517
  •  :199 °C (1013 hPa)
  •  :0,87 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  •  :75 °C
  •  :Ambiente
  •  :201-134-4
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 mL