Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-Linalolo
(±)-Linalolo
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo ROTH5201.1
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
(±)-Linalolo
Codice catalogo ROTH5201.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  78-70-6
(±)-Linalolo
Glass bottle for solids, 1 g
Numero CAS:  78-70-6
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
  • Numero CAS:78-70-6
  • Formula:C₁₀H₁₈O
  • Numero MDL:MFCD00008906
  • Molecular Weight:154.25 g/mol
  • IndexMerck:13,05517
  • Punto di ebollizione:199 °C (1013 hPa)
  • Densità:0,87 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:75 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:201-134-4
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 g