ContactUsLinkComponent
Acido tannico
  MOLEM46862937
 :  Molekula
 :  
Acido tannico
  MOLEM46862937
 :  Molekula
 :  
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 kg
  • Seq:
    4024
 :
 :1701.2 g/mol
 :12,09221
 :218…219 °C
 :>1 g/cm³ (20 °C)
 :199 °C
 :215-753-2
 :1401-55-4
 :85085-33-0
 :C₇₆H₅₂O₄₆
 :MFCD00066397