Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Acido tannico
Acido tannico
Acido tannico
MOLEM46862937
:
Molekula
:
Acido tannico
MOLEM46862937
:
Molekula
:
Tipo di conf.:
Glass bottle for solids
Conf:
1 kg
Seq:
4024
:
:
1701.2 g/mol
:
12,09221
:
218…219 °C
:
>1 g/cm³ (20 °C)
:
199 °C
:
215-753-2
:
1401-55-4
:
85085-33-0
:
C₇₆H₅₂O₄₆
:
MFCD00066397