Orders LinkContactUsLinkComponent
Polysorbate 60
Polysorbate 60
Polysorbate 60
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Polysorbate 60
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Sorbitan monostearate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
  • Numero CAS:9005-67-8
  • Formula:C₆₄H₁₂₆O₂₆
  • Numero MDL:MFCD01780110
  • Punto di ebollizione:? 110 °C (1013 hPa)
  • Densità:1,08 g/cm³
  • Punto di infiammabilità:>150 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:500-020-4
Documents
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    Light yellow to light brown Paste
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤3 %
  • Dioxane:
    ≤5 ppm
  • Acid value:
    ≤2 mg KOH/g
  • Hydroxyl value:
    81 to 96 mg KOH/g
  • Saponification value:
    45 to 55 mg KOH/g