Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Nome del fornitore:   EUROCLONE
Tween® 20 (Polysorbate)
Nome del fornitore:  EUROCLONE
Certificates
Tween® 20 (Polysorbate)
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • Numero CAS:9005-64-5
  • Formula:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • Numero MDL:MFCD00165986
  • Molecular Weight:1227.53 g/mol
  • Densità:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:500-018-3
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 1 KIT
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • 1 KIT
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • 1 KIT
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • bottiglia in vetro
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL