Tween® 20 (Polysorbate), Millipore®
bottiglia in vetro, 100 mL
Codice catalogo 655204-100
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Tween® 20 (Polysorbate), Millipore®
Codice catalogo 655204-100
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Numero CAS: 9005-64-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
- Numero CAS:9005-64-5
- Formula:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- Numero MDL:MFCD00165986
- Molecular Weight:1227.53 g/mol
- Densità:1,1 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:500-018-3
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL