Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 80
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Tween® 80
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:9005-65-6
  • Numero MDL:MFCD00082107
  • IndexMerck:13,07664
  • Punto di ebollizione:∼100 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–21 °C
  • Densità:1,062 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:>149 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:500-019-9
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    250 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 g
    1 * 250 g - SFr. 37.80
    SFr. 37.80
    1 * 250 g
       SFr. 37.80
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 1 kg
       SFr. 117.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource