Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 80
Tween® 80
Bottiglia di vetro, 25 g
Codice catalogo ROTH4859.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Tween® 80
Codice catalogo ROTH4859.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  9005-65-6
Tween® 80
Bottiglia di vetro, 25 g
Numero CAS:  9005-65-6
Price
SFr. 24.60
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:9005-65-6
  • Numero MDL:MFCD00082107
  • IndexMerck:13,07664
  • Punto di ebollizione:∼100 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–21 °C
  • Densità:1,062 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:>149 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:500-019-9
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    25 g
Specifiche