ContactUsLinkComponent
Disprosio 1000 mg/L in acido nitrico diluito (da Dy₂O₃) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
  1.70315.0100
 :  Merck
 :  
undefined
Disprosio 1000 mg/L in acido nitrico diluito (da Dy₂O₃) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
  1.70315.0100
 :  Merck
 :  
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2-3% HNO₃
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Componenti:
    Disprosio
  • Simbolo:
    Dy
 : Tracciabile a SRM da NIST