Cesio 1000 mg/L in acido nitrico diluito (da CsNO₃) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70310.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:2-3% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Cesio
- Simbolo:Cs
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST.