Cesio soluzione standard, 1000 mg/L Cs in 0,5 M acido nitrico (da CsNO₃) Certipur® standard per AAS, Supelco®
Catalog # 1.70212.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:0,5 M HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Cesio
- Simbolo:Cs
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST