Cadmio soluzione standard, 1000 mg/L Cd in acido nitrico dil. (da Cd(NO₃)₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70309.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Cadmio
- Simbolo:Cd
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST