ContactUsLinkComponent
Piombo 1000 mg/L in acido nitrico diluito (da Pb(NO₃)₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
  1.70328.0100
 :  Merck
 :  
undefined
Piombo 1000 mg/L in acido nitrico diluito (da Pb(NO₃)₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
  1.70328.0100
 :  Merck
 :  
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Componenti:
    Piombo
  • Simbolo:
    Pb
 : Tracciabile a SRM da NIST