ContactUsLinkComponent
Bario 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Ba(NO₃)₂) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Bario 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Ba(NO₃)₂) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
  455072Q
 :  
undefined
Bario 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Ba(NO₃)₂) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
  455072Q
 :  
  • Concentrazione:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • Componenti:
    Bario
  • Simbolo:
    Ba
Ba(NO₃)₂ in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.