ContactUsLinkComponent
β-Hexabromocyclododecane-[13C12] 50 µg/ml in toluene (99% 13C)
β-Hexabromocyclododecane-[13C12] 50 µg/ml in toluene (99% 13C)
Catalog # CAMBCLM79231.2
CAS Number:  
β-Hexabromocyclododecane-[13C12] 50 µg/ml in toluene (99% 13C)
Catalog # CAMBCLM79231.2
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1,2 mL
  • Descrizione:
    β-Hexabromocyclododecane-[13C12] 50 µg/ml in toluene (99% 13C)