ContactUsLinkComponent
Alluminio 10000 mg/L in acido nitrico diluito (da Al(NO₃)₃) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Alluminio 10000 mg/L in acido nitrico diluito (da Al(NO₃)₃) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Codice catalogo 1.70371.0100
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Alluminio 10000 mg/L in acido nitrico diluito (da Al(NO₃)₃) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Codice catalogo 1.70371.0100
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Specifiche
  • Concentrazione:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    2-3% HNO₃
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Componenti:
    Aluminio
  • Simbolo:
    Al
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST