Alluminio, concentrate, 1000 mg Al in acqua (da AlCl₃) Titrisol® standard per AAS, Supelco®
Catalog # 1.09967.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:Ampolla in plastica
- Conf:1 Ampoul
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Aluminio
- Simbolo:Al
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST