Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Proteine e Peptidi
Chicken native albumin (from egg)
Chicken native albumin (from egg)
CHMCAB1225
:
Chemicon
:
Chicken native albumin (from egg)
CHMCAB1225
:
Chemicon
:
Conf:
1 mg
CAS No.:
9006-59-1
Protein/peptide type:
Native
Sorgente luminosa:
Egg
Specie:
Chicken
Condizioni di conservazione:
Refrigerator
Protein/peptide name:
Albumin