Orders LinkContactUsLinkComponent
Drum spill kits
Drum spill kits
Nome del fornitore:   Brady
Drum spill kits
Nome del fornitore:  Brady
Certificates
Drum spill kits
3 varianti
Product Details & Documents
The drum spill kit is designed for medium sized spills.
  • Water and chemical resistant drum protects sorbents
  • Protects sorbents against moisture, dirt and damage
  • Drum can also be used as shipping container for used sorbents
  • Easy access to products with screw top lid
Informazioni per l'ordine: Supplied with 12 pads (410×510 mm), 3 socs (Ø 7,6×3660 mm), 2 pillows (430×480 mm), 1 pair of gloves, 1 pair of goggles and 3 disposal bags.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • BRDY813871
    Lab pack, chemical, SKH-20
    Lab pack, chemical, SKH-20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 525.00
    SFr. 525.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 525.00
  • BRDY813870
    Lab pack, maintenance, SKA-20
    Lab pack, maintenance, SKA-20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 512.00
    SFr. 512.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 512.00
  • BRDY813869
    Lab pack, oil only, SKO-20
    Lab pack, oil only, SKO-20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 507.00
    SFr. 507.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 507.00