Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarosio
Agarosio
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Agarosio
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Agarosio
3 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:9012-36-6
  • Numero MDL:MFCD00081294
  • Punto di fusione:60…90 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:232-731-8
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 34.20
    SFr. 34.20
    1 * 10 g
       SFr. 34.20
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 186.00
    SFr. 186.00
    1 * 100 g
       SFr. 186.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 1’278.00
    SFr. 1’278.00
    1 * 1 kg
       SFr. 1’278.00
    Specifiche:
    Marketsource