Agarosio
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLE17115663-100G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Agarosio
Codice catalogo MOLE17115663-100G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 9012-36-6
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:9012-36-6
- Numero MDL:MFCD00081294
- Punto di fusione:60…90 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:232-731-8
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g