Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarosio
Agarosio
Marketsource
Nome del fornitore:   MO BIO
Agarosio
Nome del fornitore:  MO BIO
Marketsource
Certificates
Agarosio
2 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:9012-36-6
  • Numero MDL:MFCD00081294
  • Punto di fusione:60…90 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:232-731-8
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 g
    1 * 50 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource