Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
Agar
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Agar
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Agar
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Agar Agar
  • Numero CAS:9002-18-0
  • Numero MDL:MFCD00081288
  • IndexMerck:13,00184
  • Punto di fusione:90 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:232-658-1
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 g
    1 * 250 g - SFr. 162.00
    SFr. 162.00
    1 * 250 g
       SFr. 162.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 279.00
    SFr. 279.00
    1 * 500 g
       SFr. 279.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 510.00
    SFr. 510.00
    1 * 1 kg
       SFr. 510.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource