Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
Agar
5 kg
Codice catalogo OXOILP0011T
Nome del fornitore:   THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Agar
Codice catalogo OXOILP0011T
Nome del fornitore:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Numero CAS:  9002-18-0
Agar
Agar
5 kg
Numero CAS:  9002-18-0
Price
SFr. 2’540.00
Log in per disponibilità
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Agar Agar
  • Numero CAS:9002-18-0
  • Numero MDL:MFCD00081288
  • IndexMerck:13,00184
  • Punto di fusione:90 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:232-658-1
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    5 kg
Specifiche