Cellulosa, Supelco®
09906-1KG
: Merck
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 kg
- Seq:4024
:
:342.3 g/mol
:13,01977
:260…270 °C
:1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:Ambiente
:232-674-9
:9004-34-6
:(C₁₂H₂₂O₁₁)n
:MFCD00081512