Cellulosa
Codice catalogo ROTH5873.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:500 g
- Seq:3645
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:342.3 g/mol
IndexMerck:13,01977
Punto di fusione:260…270 °C
Densità:1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:232-674-9
Numero CAS:9004-34-6
Formula:(C₁₂H₂₂O₁₁)n
Numero MDL:MFCD00081512