Tween® 20 (Polysorbate) 10% in soluzione acquosa
Nome del fornitore: EUROCLONE
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:9005-64-5
:
Formula:C₅₈H₁₁₄O₂₆
Numero MDL:MFCD00165986
:1227.53 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:500-018-3
Frequently Bought Together