Tween® 20 (Polysorbate) 10% in soluzione acquosa, per proteomica esente da perossidi
M228-10ML-5PK
:
- Tipo di conf.:Glass ampoule
- Conf:1 KIT
- Seq:2882
- Environmentally Preferable:
- Pk Info:5× 10 ml
- DNase:NONE
- Heavy Metals:0.001 %
- Identification:PASS
- Milliflex (SDA):NONE
- Milliflex (TSA):NONE
- Peroxide:1.0 umol/ml
- Protease:NONE
- Residue on Ignition:0.25 %
- RNase:NONE
: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
:
:1227.53 g/mol
:Ambiente
:500-018-3
:9005-64-5
:C₅₈H₁₁₄O₂₆
:MFCD00165986