Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Mannosio
D(+)-Mannosio
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
D(+)-Mannosio
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • Numero CAS:3458-28-4
  • Formula:C₆H₁₂O₆
  • Numero MDL:MFCD00064122
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • IndexMerck:13,05772
  • Punto di ebollizione:376 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:133 °C
  • Densità:1,539 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:222-392-4
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Specifiche:
    Marketsource